Learn More
Vitamina B12, + 98 % (base de peso seco), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11442697
Vitamina B12, + 98 % (base de peso seco), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442697
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11442697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14894.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como suplemento nutricional y estabilizador en los alimentos.
Vitamin B12 is used as a nutritional supplement and stabilizer in foods. It is also used as a medicine and animal feed supplement. It plays an important role in the synthesis of myelin. It is also used as an antipernicious anemia factor. Further, it is used to treat cyanide poisoning and hereditary deficiency of transcobalamin II.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-19-9
Fórmula molecular C63H89CoN14O14P
Peso molecular (g/mol) 1356.396
Número MDL MFCD00151092
Clave InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Sinónimo vitamin b12
PubChem CID 129893524
Nombre IUPAC (10S,12R,13R,24S,35R,41R)-30,35,40-tris(2-carbamoylethyl)-24,36,41-tris(carbamoylmethyl)-1-cyano-46-hydroxy-12-(hydroxymethyl)-5,6,17,23,28,31,31,36,38,41,42-undecamethyl-15,20-dioxo-11,14,16-trioxa-2λ⁵,9,19,26λ⁵,43,44λ⁵,45λ⁵-heptaaza-15λ⁵-phospha-1-cobaltadodecacyclo[27.14.1.1¹,³⁴.1²,⁹.1¹⁰,¹³.0¹,²⁶.0³,⁸.0²³,²⁷.0²⁵,⁴².0³²,⁴⁴.0³⁹,⁴³.0³⁷,⁴⁵]heptatetraconta-2(47),3,5,7,26,28,32(44),33,37(45),38-decaene-1,2,26,44,45-pentakis(ylium)-15-olateMostrar másMostrar menos
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]Mostrar másMostrar menos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin B12
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 4122889
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1355.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW13I014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Número de loteS28I015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/09/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Número de loteP01I019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Número de loteS10A010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
Número de loteJ22P12 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14894.03,A14894.14,A14894.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Vitamina B12, + 98 % (base de peso seco), Thermo Scientific Chemicals >