Learn More
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11377081
|
Thermo Scientific™
50155495 |
30 L | Depósito de almacenamiento, con indicador de nivel |
1125.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11367061
|
Thermo Scientific™
50132714 |
De 30 a 100 l | Desbordamiento estéril para depósitos de almacenamiento de 30l - 100l. |
236.18€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13498709
|
Thermo Scientific™
06.5001 |
De 30 a 100 l | Tanque de desbordamiento esterilizado para depósitos de almacenamiento |
173.87€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11327091
|
Thermo Scientific™
50155499 |
60 L | Depósito de almacenamiento, con indicador de nivel y bomba de recirculación |
2030.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367081
|
Thermo Scientific™
50155494 |
30 L | Depósito de almacenamiento, con indicador de nivel y bomba de recirculación |
1879.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15861448
|
Thermo Scientific™
50155501 |
60 L | Depósito de almacenamiento, 60 l |
1266.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11317091
|
Thermo Scientific™
50155497 |
30 L | Depósito de almacenamiento |
1115.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11307091
|
Thermo Scientific™
06.5038 |
30 l | Depósito de agua de suministro. Tanque de polietileno, opaco a la luz. |
1025.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11397091
|
Thermo Scientific™
50155503 |
100 L | Depósito de almacenamiento, con indicador de nivel |
2572.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11337091
|
Thermo Scientific™
50155500 |
60 L | Depósito de almacenamiento, con indicador de nivel |
1266.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11387091
|
Thermo Scientific™
50155502 |
100 L | Depósito de almacenamiento, con indicador de nivel y bomba de recirculación |
3336.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Almacene de manera segura, agua purificada de un sistema compatible, con los depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™. Para uso con sistemas Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ o Smart2Pure™, estos depósitos son compatibles con los siguientes modelos: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII y Smart2Pure.
Características:- La amplia abertura facilita una limpieza sencilla y eficaz.
- Los filtros de seguridad opcionales incluyen una absorción de CO2 que evita que los aumentos de conductividad provoquen una transferencia de CO2 y un desbordamiento esterilizado para evitar que los microorganismos entren en el depósito de agua y la contaminen.
- El depósito de polietileno se ha construido con materiales inertes y opacos.
- La bomba de recirculación (opcional) protege el agua de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo a la vez que mantiene un valor de conductividad bajo.
- El montaje en pared es opcional.
- La salida de fondo cónico permite un drenaje completo.
- 06,5038
- 06,5068
- 06,5034
- 06,5064
- 06,5084
- 06,5032
- 06,5062
- 06,5082
- 06,5033
- 06,5063
- 06,5083
- 06.5040
- 06.5070
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Depósitos de almacenamiento para sistemas de purificación de agua