Learn More
Macherey-Nagel™ Platillos para pesar
Marca: Macherey-Nagel™ 486000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Plano | |
Rectangulares | |
Ideal para el pesaje de sustancias viscosas o jarabes | |
58 mm | |
10 mm |
Papel de pergamino | |
Navecilla de pesaje | |
58 x 10 x 10 mm | |
10 mm |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Platillos para pesar > Dimensiones (An x P x Al): 58 x 10 x 10mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido