Learn More
Sartorius Juego de pesas
El juego de pesas incluye pesas con perilla altamente resistentes a la corrosión que están muy pulidas e incluyen un estuche.
Marca:  Sartorius YCS01-613-02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17767787
  • 2700.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Conjunto de pesas de 1 mg a 10 kg
    • Conjunto de pesas E2
      • Hasta 500 mg como pesas de alambre
      • Material: Acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
    • Conjunto de pesas F1
      • Hasta 500 mg de pesas de láminas
      • Material: Aluminio, densidad de 2,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 1 a 5, alpaca, densidad de 8,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 10 a 500 mg, acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
    • Conjunto de pesas M1
      • Hasta 500 mg de pesas de láminas
      • Material: Aluminio, densidad: 2,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de alpaca: 8,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 10 a 500 mg, latón galvanizado
  • Embalaje de las pesas: Hasta 20 g en una caja de plástico, desde 50 g y más en un maletín de madera
  • De 1 kg y más, se suministra además con guantes
  • Conjuntos de pesas de servicio en un maletín de transporte de plástico
  • Certificado DAkkS incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Masa de calibración
22.05 lb.
Aluminio
Aluminio: 2,7 g/cm3, alpaca: 8,7 g/cm3, acero: 8,0 g/cm3
Certificado DAkkS
OIML F1
De 1 mg a 1 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Juego de pesas > Weight Set; Tolerance: 1 mg to 1 kg; Classification: OIML F1