Learn More
Sartorius Juego de pesas
El juego de pesas incluye pesas con perilla altamente resistentes a la corrosión que están muy pulidas e incluyen un estuche.
Marca: Sartorius YCS011-612-02
Descripción
- Conjunto de pesas de 1 mg a 10 kg
- Conjunto de pesas E2
- Hasta 500 mg como pesas de alambre
- Material: Acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
- Conjunto de pesas F1
- Hasta 500 mg de pesas de láminas
- Material: Aluminio, densidad de 2,7 g/cm3
- Pesas de láminas de 1 a 5, alpaca, densidad de 8,7 g/cm3
- Pesas de láminas de 10 a 500 mg, acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
- Conjunto de pesas M1
- Hasta 500 mg de pesas de láminas
- Material: Aluminio, densidad: 2,7 g/cm3
- Pesas de láminas de alpaca: 8,7 g/cm3
- Pesas de láminas de 10 a 500 mg, latón galvanizado
- Conjunto de pesas E2
- Embalaje de las pesas: Hasta 20 g en una caja de plástico, desde 50 g y más en un maletín de madera
- De 1 kg y más, se suministra además con guantes
- Conjuntos de pesas de servicio en un maletín de transporte de plástico
- Certificado DAkkS incluido
Especificaciones
Masa de calibración | |
22.05 lb. | |
Acero inoxidable antimagnético | |
8,0 g/cm3 |
Certificado DAkkS | |
OIML E2 | |
De 1 mg a 1 kg |