Learn More
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo. Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
Marca: Cytiva 10404006
Descripción
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
- Baja capacidad de unión a proteínas
- Hidrófilo
- Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
- Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
- Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
Especificaciones
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Paquete de 100 |
0,45 μm | |
12 s/100 ml/12,5 cm2 | |
OE 67 | |
25 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.