Learn More
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo. Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
120.52€ - 851.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Tipo de membrana | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Tipo de membrana | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11385344
|
Cytiva
10403112 |
0,8 μm | 47 mm | ST 68 | No estéril |
210.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11313425
|
Cytiva
10403012 |
1,2 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril |
232.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11329024
|
Cytiva
10404006 |
0,45 μm | 25 mm | OE 67 | No estéril |
150.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11309024
|
Cytiva
10404001 |
0,45 μm | 13 mm | OE 67 | No estéril |
120.52€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11349024
|
Cytiva
10404014 |
0,45 μm | 50 mm | OE 67 | No estéril |
211.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11399014
|
Cytiva
10404026 |
0,45 μm | 110 mm | OE 67 | No estéril |
494.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11319024
|
Cytiva
10404031 |
0,45 μm | 142 mm | OE 67 | No estéril |
281.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11359024
|
Cytiva
10404044 |
0,45 μm | 85 mm | OE 67 | No estéril |
351.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11335354
|
Cytiva
10404112 |
0,2 μm | 47 mm | OE 66 | No estéril |
204.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11345354
|
Cytiva
10404114 |
0,2 μm | 50 mm | OE 66 | No estéril |
211.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11355354
|
Cytiva
10404126 |
0,2 μm | 110 mm | OE 66 | No estéril |
493.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11375354
|
Cytiva
10404139 |
0,2 μm | 293 mm | OE 66 | No estéril |
627.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11385354
|
Cytiva
10404170 |
0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
11344814
|
Cytiva
7000-0002 |
0,45 μm | 25 mm | ST 69 | No estéril |
167.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11364814
|
Cytiva
7001-0004 |
0,2 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril |
204.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10265591
|
Cytiva
7000-0004 |
0,45 μm | 47 mm | ST 69 | No estéril |
204.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11325354
|
Cytiva
10404106 |
0,2 μm | 25 mm | OE 66 | No estéril |
177.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11339024
|
Cytiva
10404012 |
0,45 μm | 47 mm | OE 67 | No estéril |
204.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11365354
|
Cytiva
10404131 |
0,2 μm | 142 mm | OE 66 | No estéril |
268.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11395354
|
Cytiva
10404180 |
0,2 μm | OE 66 | No estéril |
851.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
Description
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
- Baja capacidad de unión a proteínas
- Hidrófilo
- Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
- Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
- Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
Spécification
Acetato de celulosa | |
Hidrófilo |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.