Learn More
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo. Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
Marca:  Cytiva 10404044
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11359024
  • 351.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Prepara cócteles de centelleo de líquidos para mediciones con contadores de centelleo.Las membranas de acetato de celulosa Whatman™ son altamente resistentes al calor y pueden filtrar líquidos y gases calientes.
  • Baja capacidad de unión a proteínas
  • Hidrófilo
  • Mayor resistencia a disolventes y resistencia al calor
  • Se puede utilizar para líquidos o gases a temperaturas de hasta 180° C
  • Esterilizable mediante cualquier método sin sacrificar la integridad
Para filtración de gases y disolventes acuosos o alcohólicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acetato de celulosa
No estéril
Hidrófilo
50Pack
0,45 μm
12 s/100 ml/12,5 cm2
OE 67
85 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Membranas de acetato de celulosa Whatman™ > OE 67; Tamaño de poro: 0,45μm; Diámetro: 85mm