Learn More
Cytiva Dedal de extracción Whatman™ para DIONEX ASE 200
Excelente resistencia mecánica y retención
Marca: Cytiva 10350106
115.90 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con línter de algodón de celulosa alfa de alta calidad
- Resultados analíticos fiables y reproducibles
Especificaciones
Dedales de extracción para la celda de extracción DIONEX ASE 200 | |
11 mL | |
1 mm | |
603 | |
248 °F | |
Dedal de extracción |
0,37 oz | |
Celulosa | |
Para una excelente resistencia mecánica y retención | |
Para celda de extracción dionex ase 200 | |
130 °C |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Cytiva Dedal de extracción Whatman™ para DIONEX ASE 200 > 1,0 mm de grosor; 11 ml.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido