Learn More
Cytiva Dedales de extracción de celulosa de grado 603
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo. Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
105.00€ - 276.00€
Especificaciones
Descripción | Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños. |
---|---|
Material | Celulosa |
Para utilizar con (aplicación) | Para analizar grasas y extraer compuestos orgánicos |
Grado | 603 |
Temperatura máx. (imperial) | 266 °F |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de pared | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de pared | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11383065
|
Cytiva
10350217 |
25 mm | 80 mm | 1,5 mm |
115.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11313075
|
Cytiva
10350225 |
28 mm | 60 mm | 1,5 mm |
105.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343095
|
Cytiva
10350220 |
26 mm | 60 mm | 1,5 mm |
105.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393065
|
Cytiva
10350223 |
27 mm | 80 mm | 1,5 mm |
105.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343075
|
Cytiva
10350234 |
30 mm | 80 mm | 1,5 mm |
105.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11313085
|
Cytiva
10350238 |
33 mm | 60 mm | 1,5 mm |
105.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10237830
|
Cytiva
10350236 |
30 mm | 100 mm | 1,5 mm |
130.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10232031
|
Cytiva
10350245 |
33 mm | 118 mm | 1,5 mm |
155.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11323085
|
Cytiva
10350241 |
33 mm | 90 mm | 1,5 mm |
150.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393075
|
Cytiva
10350247 |
33 mm | 130 mm | 1,5 mm |
155.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11303085
|
Cytiva
10350250 |
33 mm | 205 mm | 1,5 mm |
209.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343085
|
Cytiva
10350252 |
34 mm | 130 mm | 1,5 mm |
155.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11373085
|
Cytiva
10350261 |
40 mm | 85 mm | 1,5 mm |
158.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11363085
|
Cytiva
10350255 |
35 mm | 150 mm | 1,5 mm |
186.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11303095
|
Cytiva
10350273 |
48 mm | 145 mm | 2mm |
248.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343065
|
Cytiva
10350306 |
22 mm | 60 mm | 2 mm |
161.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11393085
|
Cytiva
10350275 |
44 mm | 230 mm | 2 mm |
276.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11333085
|
Cytiva
10350242 |
33 mm | 94 mm | 1,5 mm |
130.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11313095
|
Cytiva
10350274 |
48 mm | 200 mm | 2mm |
275.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10097740
|
Cytiva
10350211 |
22 mm | 80 mm | 1,5 mm |
109.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Varios tamaños y longitudes para garantizar un ajuste óptimo. Los dedales de extracción de celulosa de grado 603 Whatman™ se utilizan en la extracción de pesticidas de muestras medioambientales y el análisis de grasa en la industria alimentaria
Dedales de celulosa pura
- Fabricados con celulosa de algodón pura
- Para la extracción de pesticidas de muestras medioambientales, análisis de grasa en la industria alimentaria
- Los dedales de grosor sencillo tienen un grosor de pared de aproximadamente 1 mm
- Los dedales de doble grosor tienen un grosor de pared de ∽ 2 mm
- Para extracciones a altas temperaturas de hasta 550 °C (1022 °F). También aptos para uso de disolventes incompatibles con los dedales de celulosa
Specifications
Dedales de extracción de celulosa estándar 603 fabricados con celulosa de alta calidad disponibles en una amplia gama de tamaños. | |
Para analizar grasas y extraer compuestos orgánicos | |
266 °F | |
Dedal de extracción |
Celulosa | |
603 | |
130 °C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.