Learn More
Cytiva Cápsulas de alta capacidad Whatman™Polycap™ TC
Desarrolladas para la filtración de forma segura y eficaz de soluciones de cultivos biológicos y tisulares críticos. Las cápsulas de alta capacidad Whatman™ Polycap™ TC incluyen membranas de PES para ofrecer un excelente caudal y características de absorción de proteínas.
Marca: Cytiva 6718-9582
Descripción
Contienen dos capas de membrana de polietersulfona: inherentemente hidrófilas, bajo contenido de sustancias extraíbles, caudales excelentes.— Gracias a sus características de bajo nivel de unión de proteínas, estas cápsulas son ideales para su uso con soluciones biológicamente sensibles.
- Tamaño de poro de 0,8 a 0,2 μm.
- Área de filtración: 440, 930 o 1 900 cm2
- El conducto de ventilación vacía cualquier aire para una filtración rápida
- La salida está protegida para evitar la contaminación por contacto durante la preparación
- Conexiones de manguera dentada estándar
- La carcasa de filtro polipropileno resistente puede soportar una presión de funcionamiento máxima de 4,1 bar (60 psi)
- La fabricación preesterilizada en sala limpia conforme a ISO garantiza la uniformidad del producto
- Los números de lote estampados garantizan la trazabilidad de todos los componentes importantes
Adecuadas para soluciones acuosas farmacéuticas, medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, suspensiones de virus, soluciones de recuento de partículas, soluciones de limpieza y lavado.
Compliance
Pass HIMA Challenge Test for Sterilizing Grade Filters to retain >107CFU/cm2 Brevundimonas diminuta per ASTM™ 838-83 and FDA guidelines; microbial retention correlated to 100% integrity testing during manufacturing.
Especificaciones
Filtro de cápsula Polycap TC150, de 0,8 a 0,2 μm, estéril, con 0,5 en entrada y salida SB más campana de llenado (1 unidad + FB)12 | |
0,8/0,2 μm | |
1900 cm2 | |
Polipropileno | |
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm | |
6 to 10 mm |
PES | |
Estéril | |
Adecuadas para soluciones acuosas farmacéuticas, medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, suspensiones de virus, soluciones de recuento de partículas, soluciones de limpieza y lavado. | |
10 to 12 mm | |
4,1 bares (60 psi) | |
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron