Learn More
Cytiva Discos de drenaje de poliéster Whatman™
Proporciona una superficie plana para eliminar el desgarro o la rotura del filtro. Los discos de drenaje de poliéster Whatman™ se utilizan para soportar filtros de membrana. Están disponibles en una variedad de diámetros para su uso en una gama de dispositivos.
Marca:  Cytiva 230800
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11929327
  • 88.31€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Proporciona una superficie plana para eliminar el desgarro o la rotura del filtro.Los discos de drenaje de poliéster Whatman™ se utilizan para soportar filtros de membrana.Están disponibles en una variedad de diámetros para su uso en una gama de dispositivos.
Para su uso con equipamiento de membrana en el que es necesario una ayuda adicional para mejorar el caudal y el rendimiento. Se utiliza como separador entre membranas en aplicaciones de filtración de apilado en serie.
  • Poliéster químicamente inerte
  • Grosor de 100 μ m
  • Sin ligante
  • Disponibles en diferentes diámetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Poliéster
Filtración por membrana, filtración por pila
100 μm
37 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Discos de drenaje de poliéster Whatman™ > Diámetro: 37 mm