Learn More
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad. Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
Marca: Cytiva 1003-185
75.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad.Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
- Adecuados para la filtración por aspiración.
- Alta absorbencia
- Retención de partículas: >6 μm
- Porosidad: Medio fino
- Velocidad de filtración†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
- Superficie: suave, granulada
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 3, grado estándar, círculo, 185 mm | |
Celulosa | |
ASTM: 90; Herzberg: De 325 s | |
Grado 3 | |
390 μm | |
7,28 in |
Disco | |
>6 μm | |
Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner. | |
Medio fino | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
185 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
18Minutes
28Seconds
33 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
5Minutes
31Seconds
26