Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marca:  Invitrogen™ W32466
494.00 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11510826
  • 658.00€ / 5 miligramos
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Alexa Fluor 647
None
Room Temperature
Lectins
Lyophilized
Alexa Fluor™
Fluorescent lectins
5 mg
Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
Wheat
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2860760 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog NumberW32466
Número de lote2641991 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/06/2023 Catalog NumberW32466
Número de lote2538557 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/10/2022 Catalog NumberW32466
Número de lote2454770 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2022 Catalog NumberW32466
Número de lote2335733 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/06/2021 Catalog NumberW32466
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Alexa Fluor™ 647
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.