Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marca:  Invitrogen™ W849
421.04 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11530876
  • 560.00€ / 5 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Tetramethylrhodamine
Native
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
Fluorescent lectins
5 mg
Wheat Germ Agglutinin, Tetramethylrhodamine Conjugate
Wheat
None
Room Temperature
Lectins
Lyophilized
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2720386 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2023 Catalog NumberW849
Número de lote2537519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/10/2022 Catalog NumberW849
Número de lote2486515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2022 Catalog NumberW849
Número de lote2318421 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2021 Catalog NumberW849
Número de lote2300212 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2020 Catalog NumberW849
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Tetramethylrhodamine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.