Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
125.00€ - 936.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Especie Wheat
Etiqueta de proteína None
Sistema de expresión Wheat germ
Familia de proteínas Lectins
Ver más especificaciones
Productos 16
Código de producto Marca Conjugado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conjugado Precio Cantidad y disponibilidad  
11590806
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W11263
Alexa Fluor 350
688.00€
5 miligramos
10718473
Ver documentos
Invitrogen™
W7024
Alexa Fluor 350, Oregon Green 488, Tetramethylrhodamine, Texas Red
568.00€
1 miligramo
11570806
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W11261
Alexa Fluor 488
656.00€
5 miligramos
11590816
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W32464
Alexa Fluor 555
646.00€
5 miligramos
11580806
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W11262
Alexa Fluor 594
644.00€
5 miligramos
11550816
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W21404
Alexa Fluor 633
684.00€
cada uno
11510826
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W32466
Alexa Fluor 647
658.00€
5 miligramos
11500826
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W32465
Alexa Fluor 680
612.00€
5 miligramos
17866618
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W56132
Alexa Fluor Plus 405
125.00€
1 miligramo
17876588
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W56133
Alexa Fluor Plus 568
125.00€
2 miligramos
17836448
Ver documentos
Invitrogen™
W56134
Alexa Fluor Plus 770
125.00€
3 miligramos
11520876
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W834
Fluorescein
560.00€
5 miligramos
11500866
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W6748
Oregon Green 488
658.00€
5 miligramos
10038912
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
Q12021MP
Qdot 655
936.00€
cada uno
11530876
Ver documentos
Invitrogen™
W849
Tetramethylrhodamine
560.00€
5 miligramos
10083362
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
W21405
Texas Red-X
273.00€
1 miligramo
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
None
Lectins
Agglutinin
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
Wheat
Wheat germ
Heterodimer
Fluorescent lectins
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)