Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marca:  Invitrogen™ W32465
465.12 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11500826
  • 612.00€ / 5 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Alexa Fluor 680
Native
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
5 mg
Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor™ 680 Conjugate
Wheat
None
Room Temperature
Lectins
Lyophilized
Alexa Fluor™
Fluorescent lectins
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2761095 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2023 Catalog NumberW32465
Número de lote2641979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2023 Catalog NumberW32465
Número de lote2541682 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2022 Catalog NumberW32465
Número de lote2397934 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/10/2021 Catalog NumberW32465
Número de lote2339813 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2021 Catalog NumberW32465
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Alexa Fluor™ 680
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.