Learn More
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA)
Thermo Fisher Scientific offers bright conjugates of wheat germ agglutinin (WGA) and Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and other dyes. Fluorescent WGA conjugates bind to carbohydrates and are used for various cell biology applications such as plasma membrane labeling and cell painting assays.
Marca:  Invitrogen™ W6748
500.08 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11500866
  • 658.00€ / 5 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Cell Painting
Wheat germ
Oregon Green 488
Native
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Wheat germ
Heterodimer
Agglutinin
See Certificate of Analysis
N-acetylglucosamine and N-acetylneuraminic acid (sialic acid) residues
5 mg
Wheat Germ Agglutinin, Oregon Green™ 488 Conjugate
Wheat
None
Room Temperature
Lectins
Lyophilized
Oregon Green™
Fluorescent lectins
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3048920 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/12/2024 Catalog NumberW6748
Número de lote2920660 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/05/2024 Catalog NumberW6748
Número de lote2551332 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog NumberW6748
Número de lote2409030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog NumberW6748
Número de lote2354402 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2021 Catalog NumberW6748
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.
    Promo Code: 25977
    Expires2025-05-31
    Days
    46
    Hours
    22
    Minutes
    1
    Seconds
    39
Título del producto
Invitrogen™ Wheat Germ Agglutinin (WGA) > Oregon Green™ 488
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.