Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de caucho
sin valor
Marca: DWK Life Sciences 224728
198.55 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los viales transparentes Wheaton 33 de bajos extraíbles están fabricados con vidrio de borosilicato que cumple los requisitos de ASTM Tipo I, clase A y USP Tipo I
- Viales ámbar fabricados con vidrio de ámbar Wheaton 320 que cumple los requisitos de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
- Viales y tapones de rosca envasados por separado
Especificaciones
Caucho 14B | |
23 mm | |
24,0 mL | |
6,5 dr. | |
Esterilizable en autoclave | |
88 mm | |
GPI 20-400 |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Rosca | |
Fenólico | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora