Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
Marca:  DWK Life Sciences W225172-0203
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12454901
  • 84.05€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar certificado
  • Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
  • La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Ámbar
Vidrio de borosilicato
1,25 in
Tapón para encapsular
100/Paq.
PTFE/silicona
12 mm
1,8 mL
Aluminio
32 mm
11 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm > Rojo; revestimiento de PTFE/silicona