Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
53.75€ - 95.95€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 1,8 mL |
Altura (imperial) | 1,25 in |
Código de producto | Marca | Color (sello) | Cantidad | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color (sello) | Cantidad | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12444901
|
DWK Life Sciences
W225172-02 |
Natural | 100/caja | PTFE/silicona |
80.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12414901
|
DWK Life Sciences
W225172-0103 |
Rojo | 100/caja | Teflón y goma |
53.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12434901
|
DWK Life Sciences
W225172-0107 |
Verde | 100/Paq. | Teflón y goma |
53.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12454901
|
DWK Life Sciences
W225172-0203 |
Rojo | 100/Paq. | PTFE/silicona |
84.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12494901
|
DWK Life Sciences
W225172-0303 |
Rojo | 100/Paq. | PTFE/silicona/PTFE |
95.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12404911
|
DWK Life Sciences
W225172-0304 |
Azul | 100/Paq. | PTFE/silicona/PTFE |
95.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12474901
|
DWK Life Sciences
W225172-0207 |
Verde | 100/Paq. | PTFE/silicona |
84.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12464901
|
DWK Life Sciences
W225172-0204 |
Azul | 100/Paq. | PTFE/silicona |
83.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12424901
|
DWK Life Sciences
W225172-0104 |
Azul | 100/Paq. | Teflón y goma |
53.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12404901
|
DWK Life Sciences
W225172-01 |
Natural | 100/Paq. | Teflón y goma |
53.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar certificado
- Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
Specifications
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
1,25 in | |
Tapón para encapsular | |
11 mm |
12 mm | |
1,8 mL | |
Aluminio | |
32 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm