Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas ámbar graduadas Wheaton™ Gold-Band™
Proteja las muestras sensibles a la luz
73.00€ - 177.00€
Specifica
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Ampolla graduada |
Color | Ámbar |
Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A |
Codice del prodotto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (imperial) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (imperial) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11764129
|
DWK Life Sciences™
176792 |
1mL | 1,05cm, 0,413 in | 2,63 in |
78.85€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10268241
|
DWK Life Sciences™
176796 |
2mL | 1,2cm, 0,472 in | 2,95 in |
73.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11794129
|
DWK Life Sciences™
176799 |
5mL | 1,65cm, 0,64 in | 3,3 in |
177.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descrizione
- Vidrio ámbar de borosilicato
- Graduado para eliminar el limado
- La función Gold-Band indica la graduación
- Los tubos se pueden sellar a presión o con punta
Compliance
Cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas ASTM™, tipo I, clase B
Specifica
Vidrio de borosilicato | |
Ampolla graduada | |
Ámbar | |
USP Tipo 1, ASTM Tipo I, Clase A |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences™ Ampollas ámbar graduadas Wheaton™ Gold-Band™