Learn More
Buerkle™ Fórceps desechables blancos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Los fórceps desechables son ideales para agarrar, levantar y mover objetos pequeños, como muestras sólidas o de tejidos finos.
Marca:  Buerkle™ 5378-1041
59.36 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16545210
  • 79.05€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los mangos acanalados garantizan un manejo óptimo y seguro, así como un trabajo preciso
  • Los fórceps de plástico ligero para un solo uso permiten que no se fatigue al trabajar
  • Los asistentes de laboratorio fabricados en salas limpias cumplen los estándares más estrictos y evitan la contaminación cruzada o las impurezas en la muestra que se está examinando
  • Las pinzas pequeñas de laboratorio son adecuadas para aplicaciones químicas, farmacéuticas o cosméticas, así como para la industria alimentaria y usos científicos
  • Los fórceps estériles se han envasado individualmente
  • Para un solo uso
  • Fabricación en sala limpia (clase de sala limpia 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
  • Punta puntiaguda/en ángulo: Los fórceps desechables tienen puntas de agarre finas, lisas y curvadas. Pueden recogerse y procesarse distintos materiales con los extremos puntiagudos
  • Punta puntiaguda: Los fórceps anatómicos tienen una punta recta, acanalada en el interior. Esto permite el agarre de materiales sensibles de forma fiable
  • Punta ancha: Los fórceps desechables tienen extremos con una punta ancha. La punta ancha es lisa y roma. Evita que el material se dañe cuando se agarra
Especificaciones
Especificaciones
Puntiagudo
5,12 in
130 mm
Estéril
100 (packaged individually)
Poliestireno
Pinzas
Standard
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote244669 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha08/01/2025 Catalog Number5378-1041
Número de lote243192 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/09/2024 Catalog Number5378-1041
Número de lote240565 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/03/2024 Catalog Number5378-1041
Número de lote234462 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/10/2023 Catalog Number5378-1041
Número de lote244669 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2025 Catalog Number5378-1041
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Buerkle™ Fórceps desechables blancos > Estéril; estilo de punta: Puntiagudo