Learn More
Buerkle™ Fórceps desechables blancos
Los fórceps desechables son ideales para agarrar, levantar y mover objetos pequeños, como muestras sólidas o de tejidos finos.
45.25€ - 88.90€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 5,12 in |
---|---|
Longitud (métrico) | 130 mm |
Material | Poliestireno |
N.° por paquete | 100 (large pack) |
Tipo de producto | Pinzas |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16505210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0040 |
No estéril | Puntiaguda, en ángulo |
45.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16515210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0041 |
No estéril | Puntiagudo |
45.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16525210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-0042 |
No estéril | Amplio |
45.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16535210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1040 |
Estéril | Puntiaguda, en ángulo |
81.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16545210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1041 |
Estéril | Puntiagudo |
79.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16555210
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1042 |
Estéril | Amplio |
88.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los mangos acanalados garantizan un manejo óptimo y seguro, así como un trabajo preciso
- Los fórceps de plástico ligero para un solo uso permiten que no se fatigue al trabajar
- Los asistentes de laboratorio fabricados en salas limpias cumplen los estándares más estrictos y evitan la contaminación cruzada o las impurezas en la muestra que se está examinando
- Las pinzas pequeñas de laboratorio son adecuadas para aplicaciones químicas, farmacéuticas o cosméticas, así como para la industria alimentaria y usos científicos
- Los fórceps estériles se han envasado individualmente
- Para un solo uso
- Fabricación en sala limpia (clase de sala limpia 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
- Punta puntiaguda/en ángulo: Los fórceps desechables tienen puntas de agarre finas, lisas y curvadas. Pueden recogerse y procesarse distintos materiales con los extremos puntiagudos
- Punta puntiaguda: Los fórceps anatómicos tienen una punta recta, acanalada en el interior. Esto permite el agarre de materiales sensibles de forma fiable
- Punta ancha: Los fórceps desechables tienen extremos con una punta ancha. La punta ancha es lisa y roma. Evita que el material se dañe cuando se agarra
Especificaciones
5,12 in | |
Poliestireno | |
Pinzas |
130 mm | |
100 (large pack) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Fórceps desechables blancos