Learn More
Buerkle™ Fórceps desechables blancos
Los fórceps desechables son ideales para agarrar, levantar y mover objetos pequeños, como muestras sólidas o de tejidos finos.
Marca: Buerkle™ 5378-1042
71.36 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los mangos acanalados garantizan un manejo óptimo y seguro, así como un trabajo preciso
- Los fórceps de plástico ligero para un solo uso permiten que no se fatigue al trabajar
- Los asistentes de laboratorio fabricados en salas limpias cumplen los estándares más estrictos y evitan la contaminación cruzada o las impurezas en la muestra que se está examinando
- Las pinzas pequeñas de laboratorio son adecuadas para aplicaciones químicas, farmacéuticas o cosméticas, así como para la industria alimentaria y usos científicos
- Los fórceps estériles se han envasado individualmente
- Para un solo uso
- Fabricación en sala limpia (clase de sala limpia 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
- Punta puntiaguda/en ángulo: Los fórceps desechables tienen puntas de agarre finas, lisas y curvadas. Pueden recogerse y procesarse distintos materiales con los extremos puntiagudos
- Punta puntiaguda: Los fórceps anatómicos tienen una punta recta, acanalada en el interior. Esto permite el agarre de materiales sensibles de forma fiable
- Punta ancha: Los fórceps desechables tienen extremos con una punta ancha. La punta ancha es lisa y roma. Evita que el material se dañe cuando se agarra
Especificaciones
Amplio | |
5,12 in | |
130 mm | |
Estéril |
100 (packaged individually) | |
Poliestireno | |
Pinzas | |
Standard |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
244224 | Certificado de conformidad | 10/01/2025 | 5378-1042 |
241212 | Certificado de conformidad | 29/04/2024 | 5378-1042 |
234550 | Certificado de conformidad | 17/02/2024 | 5378-1042 |
234136 | Certificado de conformidad | 27/10/2023 | 5378-1042 |
230338 | Certificado de conformidad | 08/03/2023 | 5378-1042 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30