Learn More
BRAND™ Wide Neck Erlenmeyer Flask
Wide Neck Erlenmeyer Flask features a beaded rim and graduation marks.
Marca: BRAND™ 92863
403.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio de borosilicato 3.3
- DIN ISO 24450
- Con reborde y graduación
Especificaciones
2000 ml | |
Ancha | |
Con reborde |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Título del producto
BRAND™ Wide Neck Erlenmeyer Flask > Capacidad: 2000 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido