Learn More
BRAND™ Matraces de oxígeno Winkler Pattern
Para la determinación de oxígeno disuelto en agua
Marca: BRAND™ 386048
63.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
NS 19/26 | |
Tapón de vidrio | |
Vidrio sodocálcico | |
De 250 a 300 ml |
Título del producto
BRAND™ Matraces de oxígeno Winkler Pattern > Volumen de la muestra (métrico): 250 - 300 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido