Learn More
Thermo Scientific™ Image-iT™ Fixative Solutions
Las soluciones de fijación Image-iT son soluciones listas para su uso que se proporcionan en varios formatos para satisfacer una variedad de necesidades de investigación. Son ideales para su uso con proteínas fluorescentes, como GFP y RFP, y otros fluoróforos de colorante pequeños. No es necesario mezclar polvos fijadores tóxicos, basta con agregarlos a la célula y fijarlos.
Marca: Thermo Scientific™ FB002
42.37 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Las soluciones de fijación Image-iT™ son soluciones listas para su uso que se proporcionan en varios formatos para satisfacer las crecientes necesidades de investigación.
Las soluciones de fijación Image-iT son soluciones de fijación listas para su uso que se proporcionan en varios formatos para satisfacer una variedad de necesidades de investigación. Son ideales para su uso con proteínas fluorescentes, como GFP y RFP, y otros fluoróforos de colorante pequeños. Ya no es necesario mezclar polvos fijadores tóxicos o dilución de soluciones concentradas con pH no óptimo. Solo tiene que añadir estas soluciones fijadoras a las células/tejido e incubar durante 10-15 minutos a temperatura ambiente. Son ideales para su uso con cualquier método de detección basado en anticuerpos, como inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF) e inmunohistoquímica (IHC).
Las características de las soluciones de fijación de Image-iT incluyen:
• Listos para su uso
• Fijadores de grado de imagen de alta pureza con mínimos artefactos de señal de fondo
• Sin metanol
• Optimizados para el marcado secundario de anticuerpos, tinción de colorante de células fijas y IHC colorimétrico
Soluciones de fijación de paraformaldehído o formaldehído al 4 %
Las formas más comunes de formaldehído y paraformaldehído al 4 % son fijadores usadospara inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF) e inmunohistoquímica (IHC). El paraformaldehído Image-IT™ al 4 % en tampón de fosfato de 0,1 M con pH de 7,4 (n.º de cat. I28800) se suministra en paquetes de diez viales con 10 ml cada uno. El formaldehído Image-iT™ al 4 % en PBS se suministra en un tamaño de 20 ml (n.º de cat. FB002) o tamaño de 5 x 20 ml (n.º de cat. R37814). El paraformaldehído/formaldehído al 4 % en tampón de fosfato de 0,1 M tiene ∼ 300 mOsm menos de osmolaridad que en PBS, lo que ayuda a mantener la morfología celular antes de que el fijador tenga la oportunidad de fijar los compartimentos celulares internos. Para paraformaldehído/formaldehído en PBS o tampón de fosfato, simplemente agregue el fijador a las células e incube de 5 a 10 minutos a temperatura ambiente. Lave las células en PBS después de la incubación y continúe con el paso de bloqueo.
Solución de fijación de paraformaldehído al 3 %, glutaraldehído al 0,35 %
Paraformaldehído al 3 % con glutaraldehído al 0,35 % es una solución lista para su uso que se suministra en tampón de cacodilato sódico de 0,1 M sin metanol. Yuan Qin, et al. (1) encontró que una mezcla de paraformaldehído y glutaraldehído puede preservar la morfología mitocondrial mejor que cualquiera de los dos.
El paraformaldehído es una molécula pequeña que penetra rápidamente en las células / los tejidos, fijando proteínas y otras moléculas en su lugar. El glutaraldehído es una molécula más grande con dos grupos aldehído reactivos que aumentan el potencial de fijación y ayudan a crear largas cadenas de glutaraldehído, generando una matriz. Esta capacidad ayuda a preservar la localización de proteínas en entornos complejos como las mitocondrias.
Para fijar células/tejido, se recomiendan de 5 a 10 minutos de incubación a temperatura ambiente. Con el glutaraldehído, se puede observar una mayor autofluorescencia debido a una mayor presencia de grupos de aldehído reactivos. Para ayudar a reducir esta autofluorescencia, se recomiendan aproximadamente siete minutos de incubación con glicina de 0,1 M o borohidruro de sodio recién preparado al 0,1 % (p/v) después de la fijación, pero antes del bloqueo.
Solución de fijación de glicoxal al 3 %
El glioxal es una molécula más pequeña que el formaldehído o el glutaraldehído. Penetra rápidamente en las células/tejidos, fijando las proteínas y preservando la morfología celular mejor que el formaldehído (2). La solución de fijación de glioxal al 3 % es una solución de fijación lista para su uso que se suministra en dos frascos independientes: Componente A (92 ml) y componente B (8 ml), que contienen etanol absoluto, solución de glioxal, ácido acético y agua. Mezcle la solución A y la solución B en un vial vacío, agite las dos soluciones y lleve a un pH de 4,5 con la adición de 1 M de NaOH. Una vez mezclada, esta solución debe utilizarse de inmediato. Para fijar las células/tejidos, incube las células/tejidos a temperatura ambiente durante aproximadamente 10 minutos.
Referencias
1: Qin Y, Jiang W, Li A, Gao M, Liu H, Gao Y, Tian X, Gong G. The Combination of Paraformaldehyde and Glutaraldehyde Is a Potential Fixative for Mitochondria. Biomolecules. 10 de mayo de 2021; 11(5):711.
2. Richter KN, et al. Glyoxal as an alternative fixative to formaldehyde in immunostaining and super-resolution microscopy. EMBO J. 2018 Jan 4;37(1):139-159.
Especificaciones
Formaldehído al 4 %, sin metanol | |
Solución de fijación de formaldehído al 4 % en PBS (sin metanol) | |
Fijador |
Image-iT™ | |
20 ml | |
Proteína fluorescente, GFP, RFP, otro fluoróforo de colorante pequeño |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
22B085301 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | FB002 |
21H115301 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | FB002 |
22A315301 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | FB002 |
22A195302 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | FB002 |
205562 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | FB002 |