Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Paño de color blanco y 1 capa de duración limitada. Idóneo para tareas de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas. Tecnología AIRFLEX™
Marca: Kimberly-Clark™ 7141
32.09 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- 1 capa, de un solo uso
- Se pueden utilizar con un sistema de dispensación para ayudarle a controlar el uso y reducir el gasto
- Ideales para la limpieza de medio como pulido de superficies de vidrio y herramientas
Especificaciones
Toallas | |
38 cm | |
24 cm | |
Alto | |
38 x 24 cm | |
Paños para tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas y limpiar herramientas. | |
1 capas |
12,48 pulg. | |
11.81 in | |
Papel | |
Blanco | |
Rollo de alimentación central grande | |
1 rollo | |
No estéril |