Learn More
SNV Comines™ Batas de laboratorio de algodón Xavier™ Código de producto.: 12651126
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
SNV Comines™ Batas de laboratorio de algodón Xavier™
Código de producto. 12651126
40
Click to view available options
Tamaño:
40
44
Código de producto. 12651126
Marca: SNV Comines™ XAVLP00400T1
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Xavier™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.
  • Color blanco
  • Con botones a presión
  • Con solapas
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio Xavier
Tamaño 40
Sexo Hombres
Material Carbono
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
N.º de bolsillos 4
Tamaño del tórax (métrico) 88 cm
Incluye 2 bolsillos planos, 1 bolsillo en el pecho, 1 bolsillo interior, ángulo de apertura
Estructura 100 % algodón
Título del producto
SNV Comines™ Batas de laboratorio de algodón Xavier™ >