Learn More
XRCC2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98957APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
XRCC2 Polyclonal antibody specifically detects XRCC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
PBS | |
DKFZp781P0919, DNA repair protein XRCC2, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 2, X-ray repair cross-complementing protein 2, X-ray repair, complementing defective, repair in Chinese hamster | |
7516 | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
XRCC2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; APC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido