Learn More
UVP Lámpara UV de sobremesa de la serie XX-15, 230 V
Lámparas de sobremesa que ofrecen la posibilidad de elegir entre longitudes de onda larga, onda corta o de rango medio para su uso en aplicaciones de esterilización/saneamiento y fluorescencia/inspección. La lámpara UV de sobremesa de la serie UVP XX-15 de 230 V es un accesorio de 15 W diseñado para su uso en Europa.
626.00€ - 646.00€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Vataje | 15 W |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 502 x 152 x 108 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Hospitales, laboratorios, empresas farmacéuticas y clínicas |
Altura (métrico) | 108 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Wavelength | Fuente de luz | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Wavelength | Fuente de luz | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11789054
|
UVP
95-0042-09 |
XX-15S | 254 nm | UV-C |
626.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13204599
|
UVP
95-0042-11 |
XX-15BLB | 365 nm | UV-A |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12872969
|
UVP
95-0042-13 |
XX-15L | 365 nm | UV-A |
631.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Hay varias longitudes de onda de tubos UV disponibles para diferentes necesidades de aplicación
- Las lámparas incluyen orificios en cada extremo para colgar o montar la lámpara
- Fabricada con una carcasa de aluminio duradera y un acabado de pintura en polvo resistente a los arañazos
- Las lámparas de onda corta pueden usarse en una posición vertical para purificar el aire o en una posición horizontal para descontaminar superficies de trabajo
- La luz UV de 254 nm puede matar hasta un 99 % de organismos de bacterias, levaduras, esporas de moho, gérmenes y virus
- La luz UV de onda corta ofrece una herramienta fiable y eficaz para aplicaciones de descontaminación en hospitales, laboratorios, empresas farmacéuticas y clínicas
- La intensidad UV se puede aumentar acercando la lámpara al objeto que se está esterilizando
- Tubos UV intercambiables (elija tubos de 15 W para lámparas XX-15)
- Lámparas de 15 W: Tamaño: 502 x 152 x 108 mm (an. x p. x al.), peso: 2,3 kg
Especificaciones
230 V | |
502 x 152 x 108 mm | |
108 mm | |
502 mm | |
1 unidad | |
152 mm |
15 W | |
Hospitales, laboratorios, empresas farmacéuticas y clínicas | |
60 Hz | |
Aluminio | |
Serie XX-15 | |
Lámpara de banco UV |