Learn More
2-Etilhexanoato de itrio(III), 10 % p/v en n-hexano, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11389528
2-Etilhexanoato de itrio(III), 10 % p/v en n-hexano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389528
25 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Código de producto. 11389528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043356.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103470-68-4
Fórmula molecular C24H45O6Y
Peso molecular (g/mol) 518.524
Número MDL MFCD00070441
Clave InChI AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo yttrium iii 2-ethylhexanoate, yttrium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, yttrium 3+ salt 3:1, yttrium iii 2-ethylhexanoate w/v in n-hexane, acmc-1c5ry, yttrium tri 2-ethylhexanoate, yttrium tris 2-ethylhexanoate, tris 2-ethylhexanoic acid yttrium salt, yttrium 3+ tris 2-ethylhexanoate, yttrium iii 2-ethylhexanoate yMostrar másMostrar menos
PubChem CID 15607674
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato;itrio(3 +)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium (III) 2-ethylhexanoate
Cantidad 25 mL
Número UN UN1208
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % p/v en n-hexano
Forma física Líquida
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteF04N23 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043356.AC,043356.AE
Número de loteG18N30 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043356.AC,043356.AE
Número de loteG06Y038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043356.AC,043356.AE
Número de loteK10N33 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043356.AC,043356.AE
Número de loteD13X047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043356.AC,043356.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Etilhexanoato de itrio(III), 10 % p/v en n-hexano, Thermo Scientific Chemicals >