Learn More
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
For use in research applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-29398-5MG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Tan | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles | |
Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9) Inhibitor | |
Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9) |
In vitro assay | |
5 mg | |
690 | |
Crystalline Powder |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor) > 5mg
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido