Learn More
Cloruro de cinc, anhidro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Zinc(II) chloride is used as a catalyst, as a dehydrating and condensing agent, soldering flux and metal etchant. It is also employed in preserving anatomical specimens, wood preservatives, deodorant, disinfecting and embalming materials. It is employed as a mordant in printing and dyeing materials, and in the vulcanizing processes of fiber and rubber. It is useful as an electrolyte in dry cell batteries, in metal industry, in galvanizing iron and as an electrolyte for electroplating. It is useful in an organic synthesis, for example in the Friedel-crafts acylation, Fisher indole synthesis, Lucas reagent (zinc chloride with HCl), activation of allylic/benzylic halides towards reaction with olefins or with sodium cyanoborohydride catalyzed reduction of halides, organozinc reagents for use in Negishi coupling, and aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 732°C |
Nombre del producto químico o material | Zinc chloride, anhydrous |
Punto de fusión | 290°C |
Forma física | Masas |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (metals basis) |
Información de solubilidad | Freely soluble in water and dilute hydrochloric acid. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.29 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Densidad | 2.91 g/mL |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
62100687 | Certificado de análisis | 06/09/2023 | 087900.22,087900.88,087900.14 |
62100686 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 087900.22,087900.88,087900.14 |
E18Q21 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 087900.22,087900.88,087900.14 |
61700794 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 087900.22,087900.88,087900.14 |
H27L01 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 087900.22,087900.88,087900.14 |
Seguridad y manipulación
- Zinc chloride, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.