Learn More
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dietil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Alfa Aesar™ Código de producto.: 15425866
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dietil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Alfa Aesar™
Código de producto. 15425866
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15425866
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60587.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540475-45-4
Fórmula molecular C22H32FeP2
Peso molecular (g/mol) 414.29
Número MDL MFCD08705241
Clave InChI JBWUTRKMUDYCHS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo -1,1'-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano ferrocene
PubChem CID 132984027
SMILES [Fe].C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1.C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Punto de fusión 99°C to 102°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.28
Porcentaje de pureza ≥97%
Título del producto
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-dietil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Alfa Aesar™ >