Learn More
1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimetil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Alfa Aesar™ Código de producto.: 15465516
1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimetil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Alfa Aesar™
Código de producto. 15465516
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15465516
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60156.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como ligandos DuPhos y BPE. Es un ligando privilegiado altamente eficaz.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162412-87-5
Fórmula molecular C22H32FeP2
Peso molecular (g/mol) 414.29
Número MDL MFCD09265089
Clave InChI QXXSYUGLJIMLFH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo (S,S)-Methyl-Ferrocelane
PubChem CID 71310453
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) bis(1-(2,5-dimethylphospholan-1-yl)cyclopenta-2,4-dien-1-ide)
SMILES [Fe++].CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1.CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Punto de fusión 88°C to 99°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −331° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.28
Porcentaje de pureza ≥97%
Título del producto
1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimetil-1-fosfolanil]ferroceno, 97 +%, Alfa Aesar™ >