Learn More
1,2-Dibromoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,2-dibromoethane is widely used as a bromine source in organic synthesis. It is utilized as a fumigant for treatment of logs for termites and beetles, for control of moths in beehives. It finds the application to make vinyl bromide, a precursor to some fire retardants. It is used as an intermediate in the preparation of dyes and pharmaceuticals. It is also used as a lead scavenger in antiknock mixtures added to gasolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,2-dibromoetano se utiliza ampliamente como fuente de bromo en la síntesis orgánica. Se utiliza como fumigante para el tratamiento de troncos para termitas y escarabajos, para el control de polillas en colmenas. Se aplica para crear el bromuro de vinilo, un precursor de algunos pirorretardantes. Se utiliza como intermediario en la preparación de colorantes y productos farmacéuticos. También se utiliza como eliminador de plomo en mezclas antidetonantes añadidas a las gasolinas.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona, benceno, éter dietílico y acetato de etilo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) antes de la compra. Hoja de datos de seguridad del material disponible en línea en www.alfa.com.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2-Dibromoethane |
Punto de fusión | 9°C to 10°C |
Densidad | 2.179 |
Punto de ebullición | 132°C |
Temperatura de inflamación | None |
Fórmula lineal | BrCH2CH2Br |
Índice de refracción | 1.5385 |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN1605 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461610 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30 |
U20K032 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30 |
P04K042 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30 |
10215822 | Certificado de análisis | 22/12/2023 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30,A12766.0I |
Y08J033 | Certificado de análisis | 15/11/2023 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30,A12766.0I |
Seguridad y manipulación
- 1,2-Dibromoethane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethylene dibromide