Learn More
1,2-Propanodiol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11468337
1,2-Propanodiol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468337
2500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Código de producto. 11468337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18406.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
1,2-Propanediol is used in antifreeze and deicing solutions for cars, boats and aircraft. It is also used to create harmless, artificial smoke for training and theatrical purposes. It is used as a humectant solvent and preservative in food. It acts as a solvent for paints and plastics. Further, it is used in the manufacturing of lactic acid by green catalytic oxidation, propanal and propylene carbonate. It is also employed in veterinary medicine as an oral treatment for hyperketonaemia in ruminants. In addition to this, it reacts with propylene oxide to prepare oligomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-propanediol se utiliza en soluciones de anticongelante y descongelamiento para automóviles, barcos y aviones. También se utiliza para crear humo inofensivo y artificial con fines de formación y teatrales. Se utiliza como un humectante, disolvente y conservante en los alimentos. Actúa como disolvente para pinturas y plásticos. Además, se utiliza en la fabricación de ácido láctico por oxidación catalítica verde, propanol y carbonato de propileno. También se emplea en medicina veterinaria como tratamiento oral para la hipercetonemia en rumiantes. Además de esto, reacciona con el óxido de propileno para preparar oligómeros.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, acetona, cloroformo y éter. No miscible con aceites fijos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL MFCD00064272
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrostMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Propanediol
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.036
pH Neutral
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Nearly Odorless
Índice de refracción 1.432
Cantidad 2500 g
Beilstein 1340498
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7855
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,acetone,chloroform and ether. Immiscible with fixed oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250771 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA18406.0E,A18406.36
Número de lote10248627 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2023 Catalog NumberA18406.0E,A18406.36
Número de lote10238783 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2022 Catalog NumberA18406.0E,A18406.36
Número de lote10242707 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2022 Catalog NumberA18406.0E,A18406.36
Número de lote10187812 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA18406.0E,A18406.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,2-Propanodiol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >