Learn More
1,4-Dioxano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical Código de producto.: 10478400
1,4-Dioxano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical
Código de producto. 10478400
2.5 l, Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Click to view available options
Cantidad:
2.5 l
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Código de producto. 10478400
Marca: Fisher Chemical D/4500/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
pH De 6 a 8
Punto de fusión 12°C
CAS 123-91-1
Color Incolora
Punto de ebullición 101 °C
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Fórmula molecular C4H8O2
Número MDL 6571
Presión de vapor 41 mbar a 20 °C
Viscosidad 1.32 mPaS a 20 °C
Sinónimo dioxano, p-dioxano, 1,4-dióxido de etileno, éter de dietileno, 1,4-dioxaciclohexano, dióxido de dietileno, óxido de dietileno, tetrahidro-p-dioxina, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
Peso molecular (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
1,4-Dioxano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT, Fisher Chemical >