Learn More
1,8-Dihidroxiantraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10774601
1,8-Dihidroxiantraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774601
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10774601
Marca: Thermo Scientific Acros 114830050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-10-2
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Número MDL MFCD00001211
Clave InChI QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxiantraceno-9,10-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Dihydroxyanthraquinone
Nombre de nota 90-95%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190.0°C to 195.0°C
Color Marrón o marrón anaranjado
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 458
Índice Merck 15, 2814
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,moderately soluble in ether,chloroform,soluble in 10 parts hot glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0442231 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number114830050,114831000,114835000
Número de loteA0421392 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2023 Catalog Number114830050,114831000,114835000
Número de loteA0442232 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2023 Catalog Number114830050,114831000,114835000
Número de loteA0401621 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number114830050,114831000,114835000
Número de loteA0404270 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number114830050,114831000,114835000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,8-Dihydroxyanthraquinone
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,8-Dihidroxiantraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >