Learn More
1-Bromotetradecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11483087
1-Bromotetradecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483087
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11483087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16082.22
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-Bromotetradecano se utilizó en la síntesis de tetradecilferroceno, surfactantes géminis catiónicos y zwitteriónico, y 9-tetradecilcarbazol. También se utiliza para la síntesis de polímeros metalomesogénicos basados en los bis[η1(N)-3,4-dialquiloxibencilideno-4′-dodeciloxianilina]dicloropaladio (II) con los grupos alquilos octilo, decilo, dodecilo, tetradecilo y hexadecilo.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-71-0
Fórmula molecular C14H29Br
Peso molecular (g/mol) 277.29
Número MDL MFCD00000228
Clave InChI KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8208
Nombre IUPAC 1-bromotetradecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromotetradecane
Punto de fusión 4°C to 6°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 175°C to 178°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 158°C (316°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 100 g
Beilstein 1742640
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.3
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250535 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Número de lote10248091 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2023 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Número de loteB5158C Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Número de lote10227761 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
Número de lote10158050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16082.0E,A16082.36,A16082.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Bromotetradecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >