Learn More
1-Bromotetradecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el 1-Bromotetradecano se utilizó en la síntesis de tetradecilferroceno, surfactantes géminis catiónicos y zwitteriónico, y 9-tetradecilcarbazol. También se utiliza para la síntesis de polímeros metalomesogénicos basados en los bis[η1(N)-3,4-dialquiloxibencilideno-4′-dodeciloxianilina]dicloropaladio (II) con los grupos alquilos octilo, decilo, dodecilo, tetradecilo y hexadecilo.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromotetradecane |
Punto de fusión | 4°C to 6°C |
Densidad | 1.018 |
Punto de ebullición | 175°C to 178°C (20 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 158°C (316°F) |
Índice de refracción | 1.46 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1742640 |
Información de solubilidad | Not miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.3 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250535 | Certificado de análisis | 17/04/2024 | A16082.0E,A16082.36,A16082.22 |
10248091 | Certificado de análisis | 22/09/2023 | A16082.0E,A16082.36,A16082.22 |
B5158C | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16082.0E,A16082.36,A16082.22 |
10227761 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16082.0E,A16082.36,A16082.22 |
10158050 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A16082.0E,A16082.36,A16082.22 |