Learn More
1-Fluoronaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-fluoronaftaleno se utiliza en la síntesis mediada por t-BuLi de fenantridinas 6-sustituidas. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Fluoronaphthalene |
Punto de fusión | -10°C |
Densidad | 1.331 |
Punto de ebullición | 215°C to 217°C |
Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
Índice de refracción | 1.593 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1906413 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.17 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245796 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | A18378.06 |
10037210 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10176949 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10230998 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10205247 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |