Learn More
4,4'-Difluorobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11308115
4,4'-Difluorobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308115
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11308115
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08361.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 398-23-2
Fórmula molecular C12H8F2
Peso molecular (g/mol) 190.193
Número MDL MFCD00000349
Clave InChI PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoroMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9811
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorofenil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Difluorobiphenyl
Punto de fusión 87°C to 89°C
Punto de ebullición 254°C to 255°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3152
Beilstein 2044699
Índice Merck 14,3149
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.19
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251331 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2024 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Número de lote10236134 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Número de lote10212114 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Número de lote10209042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
Número de lote10111021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL08361.06,L08361.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
4,4'-Difluorobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >