Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, para síntesis de péptidos, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10113781
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, para síntesis de péptidos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113781
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10113781
Marca: Thermo Scientific Acros 354900025
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 91°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4690 to 1.4710
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Gravedad específica 1.03
Viscosidad 1.67 mPa.s (20°C)
Beilstein 21,237
Agua 0.1% max. (K.F.)
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Índice Merck 15,619
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Síntesis de péptidos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2024 Catalog Number354900100,354900010,354900025
Número de loteA0460100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2024 Catalog Number354900100,354900010,354900025
Número de loteA0399416 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number354900100,354900010,354900025
Número de loteA0407716 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number354900100,354900010,354900025
Número de loteA0445034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2022 Catalog Number354900100,354900010,354900025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, para síntesis de péptidos, Thermo Scientific Chemicals >