Learn More
1-Metilnaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11468226
1-Metilnaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468226
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11468226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15327.22
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Methylnaphthalene is used as an important intermediate in organic synthesis. It is used as a starting material of surfactant, water reducer, dispersant and drugs. Further, it is employed in the preparation of 1-methylnaphthalene-d10 using deuterium oxide, sodium deuteroxide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilnaftaleno se utiliza como un intermediario importante en la síntesis orgánica. Se utiliza como material de partida de surfactante, reductor de agua, dispersante y fármacos. Además, se emplea en la preparación de 1-metilnaftaleno-d10 con el uso de óxido de deuterio, deuteróxido de sodio
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, peróxidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-12-0
Fórmula molecular C11H10
Peso molecular (g/mol) 142.201
Número MDL MFCD00004034
Clave InChI QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
Nombre IUPAC 1-metilnaftaleno
SMILES CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylnaphthalene
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.024
Punto de ebullición 240°C to 243°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.615
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 506793
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ethanol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog NumberA15327.14,A15327.36,A15327.22
Número de lote10240758 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA15327.14,A15327.36,A15327.22
Número de lote10163407 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15327.14,A15327.36,A15327.22
Número de lote10208923 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15327.14,A15327.36,A15327.22
Número de lote10142297 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15327.14,A15327.36,A15327.22
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylnaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Methylnaphthalene
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Metilnaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >