Learn More
Anhídrido cíclico de ácido 1-propanofosfónico, solución al 50 % de peso en dimetilformamida, Ac, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10547210
Anhídrido cíclico de ácido 1-propanofosfónico, solución al 50 % de peso en dimetilformamida, Ac, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10547210
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10547210
Marca: Thermo Scientific Acros 429111000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride
CAS 68957-94-8, 68-12-2
% mín. CAS 49.0
% máx. CAS 51.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 153.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H21O6P3
Índice de refracción 1.4500 to 1.4540
Número MDL MFCD00006583
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 7978
Gravedad específica 1.09
Sinónimo 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic acid cyclic anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide, unii-i6egd8839n, 1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide, propane phosphonic acid anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic anhydride in thf, 2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 1-propanephosphonic anhydride in toluene, t3p
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Clave InChI PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCP1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)CCC)CCC
Nombre IUPAC 2,4,6-tripropil-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatrifosfinano 2,4,6-trióxido
Peso molecular (g/mol) 318.18
PubChem CID 111923
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.18
Porcentaje de pureza ≥50% solids
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number429111000
Número de loteA0460432 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/02/2024 Catalog Number429111000
Número de loteA0456671 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/10/2023 Catalog Number429111000
Número de loteA0449020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2023 Catalog Number429111000
Número de loteA0392451 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number429111000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Anhídrido cíclico de ácido 1-propanofosfónico, solución al 50 % de peso en dimetilformamida, Ac, Thermo Scientific Chemicals >