Learn More
1-Propanol, grado HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11378207
1-Propanol, grado HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378207
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Código de producto. 11378207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022932.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Propanol is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127°C
Densidad 0.804 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 97°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.385
Cantidad 1 L
Número UN 1274
Beilstein 1098242
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Presión de vapor 13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
Grado HPLC
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM30L715 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number022932.K7,022932.M1,022932.K2
Número de loteM30L716 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number022932.K7,022932.M1,022932.K2
Número de loteP28K745 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number022932.K7,022932.M1,022932.K2,022932.0F
Número de loteN28K733 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog Number022932.K7,022932.M1,022932.K2,022932.0F
Número de loteZ15J874 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Catalog Number022932.K7,022932.M1,022932.K2,022932.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: n-Propanol
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Propanol, grado HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals >