Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar 100ML THF, anh., 99.8+%, BHT-free, over mol. sieves,
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047327.AE
100ML THF, anh., 99.8+%, BHT-free, over mol. sieves,
Código de producto. 16318217
  • 52.16€ / 100 ml
Explore más ofertas especiales
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2533812 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2025 Catalog Number047327.AE,047327.K2
Número de loteJ30Q733 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2025 Catalog Number047327.AE,047327.K2
Número de lote2528720 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2025 Catalog Number047327.AE,047327.K2
Número de lote2528719 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2025 Catalog Number047327.AE,047327.K2
Número de lote2528718 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2025 Catalog Number047327.AE,047327.K2
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Alfa Aesar 100ML THF, anh., 99.8+%, BHT-free, over mol. sieves, >